Få mere at vide
Mesitosyre, TRC
Artikelnummer. 30135956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135956 5 g
17971705 1 g
17940905 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8960405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-63-7
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid, Mesitylenecarboxylic Acid, NSC 1119, NSC 203160;NSC 407983, beta-Isodurylic Acid
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzoesyre
SMIL Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitoic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vægt 164.0837