Beskrivelse
- Ikke-ledende mesh skjold, med en mat sort finish
- Meget let og ikke-ledende
- Kompatibel med 3M™ V5 Face Shield system til montering på en 3M™ Hard Hats Series G3000 eller G22
- Snap-in funktioner gør det hurtigt og nemt at kombinere ansigtsskærmen med ansigtsskærmsholderen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt, EN 1731 |
| Højde (metrisk) | 3.05 cm |
| Oversigt | Sort linse |
| Produkttype | Mesh visir |
| Til brug med (udstyr) | V5 ansigtsskærmsystem |
| Længde (metrisk) | 24.38 cm |
| Materiale | Polyamidnet, plast |