Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mesh hylde
Til brug med (udstyr):
HB-1D Hybridizer
HB-3D hybrid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan placeres i rørholderne.
- Gør det muligt at bruge enheden som en simpel inkubator uden bevægelse.
- Til brug med enten HB-1D eller HB-3D hybridisatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HB-1D Hybridizer |
| Holder | Op til 4 kg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Hylde |