Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mesh hylde
Artikelnummer. 11563849
Til brug med (udstyr):
HB-1D Hybridizer
HB-3D hybrid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11563849
Brand: Cole-Parmer™ 3945522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Statisk meshhylde i rustfrit stål til brug i Techne hybridisatorer, der kan bære op til 4 kg i vægt.
  • Kan placeres i rørholderne.
  • Gør det muligt at bruge enheden som en simpel inkubator uden bevægelse.
  • Til brug med enten HB-1D eller HB-3D hybridisatorer.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HB-3D hybrid
Holder Op til 4 kg
Materiale Rustfrit stål
Type Hylde