Få mere at vide
Mesembrine, TRC
Artikelnummer. 17963365
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963365 10 mg
17914155 1 mg
17962565 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17963365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33895010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24880-43-1
Molekylær formel C17H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Synonym (3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-methyl-6H-indol-6-one, 4α,9α-Mesembrine, (3aS-cis)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-
SMIL COc1ccc(cc1OC)[C@]23CCN(C)[C@H]2CC(=O)CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesembrine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-9-8-17(7-6-13(19)11-16(17)18)12-4-5-14(20-2)15(10-12)21-3/h4-5,10,16H,6-9,11H2,1-3H3
Formel vægt 289.1678
Procent renhed >95%