Få mere at vide
Gonotec™ Målebæger til Osmomat
Artikelnummer. 10580812
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Osmomat 010, 030, 3000
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10580812 Osmomat 010, 030, 3000
1 options
Artikelnummer. 10580812 Leverandør Gonotec™ Leverandørnr. 30.9.0010
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Hjælper med at bestemme total osmomalitet i vandige opløsninger i meget små prøvevolumener.
  • Konstant kontrolleret
  • Forventet reproducerbarhed af måleresultaterne
  • Til brug med 3000/030/010 modellerne
Tekniske data
Mængde 1000/Pk.
Til brug med (udstyr) Osmomat 010, 030, 3000