Få mere at vide
Mesalazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17963416
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17963416 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17963416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mesalazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesalazine
CAS 89-57-6
Analyt- eller komponentnavne Mesalazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 153,0426 g/mol