missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mesalazine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Mesalazine Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesalazine Methyl Ester |
| CAS | 42753-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mesalazine Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-aminosalicylate, Methyl m-aminosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| IUPAC navn | methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?