Få mere at vide
Mesalazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460772
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460772 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460772 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0217.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesalazine
CAS 89-57-6
Analyt- eller komponentnavne Mesalazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-amino-2-hydroxybenzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 153,0426 g/mol