Få mere at vide
Mesalazine Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Mesalazine Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesalazine Isopropyl Ester |
| CAS | 64240-87-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mesalazine Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 5-aminosalicylate, Isopropyl m-aminosalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-10(13)8-5-7(11)3-4-9(8)12/h3-6,12H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| IUPAC navn | propan-2-yl 5-amino-2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |