Få mere at vide
Mesalazine Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17991536
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17991536 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17991536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.27
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mesalazine Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesalazine Isopropyl Ester
CAS 64240-87-5
Analyt- eller komponentnavne Mesalazine Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 5-aminosalicylate, Isopropyl m-aminosalicylate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-10(13)8-5-7(11)3-4-9(8)12/h3-6,12H,11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1cc(N)ccc1O
IUPAC navn propan-2-yl 5-amino-2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Mængde 50 mg
Formel vægt 195.0895 g/mol