Få mere at vide
Mesalazine EP Urenhed C, Mikromol™
Artikelnummer. 14841351
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
14841351 100 mg
17902366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14841351 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mesalazin EP Urenhed C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminophenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMIL Nc1ccccc1O
IUPAC navn 2-aminophenol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 109.0528 g/mol