missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mesaconitine, TRC

Artikelnummer. 30135594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135594 25 mg
30009834 10 mg
30007956 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25790025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2752-64-9
Molekylær formel C33 H45 N O11
Molekylvægt (g/mol) 631.71
SMIL COC[C@]12CN(C)C3[C@@H]4[C@H](OC)[C@H]1[C@@]3([C@H](C[C@H]2O)OC)[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@]4(OC(=O)C)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesaconitine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C33H45NO11/c1-16(35)45-33-21-18(13-31(39,28(43-6)26(33)37)27(21)44-29(38)17-10-8-7-9-11-17)32-20(41-4)12-19(36)30(15-40-3)14-34(2)25(32)22(33)23(42-5)24(30)32/h7-11,18-28,36-37,39H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20+,21-,22+,23+,24-,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32+,33-/m1/s1
Formel vægt 631.2993
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.