Få mere at vide
MES Sodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492722 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11492722 10 g
11402732 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492722 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215245410
Kemiske identifikatorer
CAS 71119-23-8
Molekylær formel C6H12NNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 217.215
MDL nummer MFCD00065473
InChI nøgle IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym mes sodium salt, sodium 2-morpholinoethanesulfonate, 2-n-morpholino ethanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate, sodium 2-4-morpholinyl ethanesulfonate, mes-na, 4-morpholineethanesulfonic acid sodium salt, sodium 4-morpholineethanesulfonate, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC navn natrium;2-morpholin-4-ylethansulfonat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1.003
Mængde 10 g
Formel vægt 217.2
Fysisk form Pulver