Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES natriumsalt, 99%
Artikelnummer. p-3776691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10585714
Brand: Thermo Scientific Chemicals 397350250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71119-23-8
Molekylær formel C6H12NNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 217.215
MDL nummer MFCD00065473
InChI nøgle IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC navn natrium;2-morpholin-4-ylethansulfonat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Absorbans 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Kemisk navn eller materiale MES sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L.
Formel vægt 217.22
Procent renhed ≥98.5% (after ion exchange)