Få mere at vide
Melford MES natriumsalt
Beschreibung
MES Sodium Salt, også kendt som 2-(N-Morpholino)ethansulfonsyrenatriumsalt, er en zwitterionisk buffer, der almindeligvis anvendes i biologisk og biokemisk forskning.
Inden for life science-området bruges MES Sodium Salt primært som et buffermiddel til at opretholde en stabil pH-værdi i forskellige eksperimentelle procedurer. Det er særligt effektivt i pH-området fra 5,5 til 6,7, hvilket gør det velegnet til applikationer, der kræver let sure til neutrale pH-forhold.
MES Sodium Salt er almindeligt anvendt i proteinoprensning, enzymassays og elektroforeseteknikker, hvor et specifikt pH-område skal opretholdes. Dens bufferkapacitet og stabilitet inden for det ønskede pH-område gør den værdifuld i disse applikationer.
En af de væsentlige fordele ved MES Sodium Salt er dets kompatibilitet med biologiske systemer og enzymer. Det udviser minimal interferens med enzymatisk aktivitet og andre biologiske processer, hvilket sikrer pålidelige og nøjagtige resultater.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | MES Sodium Salt |
| CAS | 71119-23-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C6H12NNaO4S |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.