Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS kører buffer (20X)
Artikelnummer. 15434569
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434569 500 ml 500ml
15444569 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434569 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62138.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MES-SDS løbebuffer (20X) bruges til høj opløsning af proteiner på neutral pH. Det finder anvendelse ved adskillelse af små til mellemstore proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES-SDS løbebuffer (20X) bruges til høj opløsning af proteiner på neutral pH. Det finder anvendelse ved adskillelse af små til mellemstore proteiner.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Denne buffer indeholder: 1 M MES, 1 M Tris-base, 2 % SDS og 20 mM EDTA ved pH 7,3. Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra lys. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MES-SDS running buffer (20X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate, EDTA