Få mere at vide
MES, Monohydrat, Fri Acidline, Krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588204 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
200 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15588204 200 g Poly flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15588204 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 401402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.248
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES
Navn note Monohydrate, Free Acidline
Emballage Poly flaske
Mængde 200 g
Formel vægt 213.25
Grad Ultrapure Bioreagens
Fysisk form Krystaller