Få mere at vide
MES monohydrat, fri syre,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 213.26 |
| Procent renhed | 99.6% |