Få mere at vide
MES monohydrat, fri syre,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466581 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466581 250 g 250g
11446581 10 g -
11456581 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466581 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483583
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En buffer ved hjælp af MES fri syre kan fremstilles ved at titrere den frie syre med natriumhydroxid til den ønskede pH (pKa± 1). Alternativt kan mængder af ækvimolær MES fri syre og natrium eller kalium MES blandes for at opnå den ønskede pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4432-31-9
Molekylær formel C6H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 195.233
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 213.26
Procent renhed 99.6%