Få mere at vide
MES monohydrat, fri syre,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446581 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446581 10 g -
11456581 100 g 100g
11466581 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446581 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483510
En buffer ved hjælp af MES fri syre kan fremstilles ved at titrere den frie syre med natriumhydroxid til den ønskede pH (pKa± 1). Alternativt kan mængder af ækvimolær MES fri syre og natrium eller kalium MES blandes for at opnå den ønskede pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4432-31-9
Molekylær formel C6H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 195.233
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 213.26
Procent renhed 99.6%