Få mere at vide
MES monohydrat fri syre≥ 98%, krystallinsk, molekylærbiologigrad, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Buffer til væskekromatografi og andre molekylærbiologiske anvendelser.
- Partianalyse på etiket.
- Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
- pKa ved 20°°C = 6,15
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 145224-94-8 |
| Smeltepunkt | 300 deg;C |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | ≥ 98% (C6H13NO4S·H2O) |
| Tab ved tørring | 7 - 10% (at 130°C) |
| Molekylær formel | C6H13NO4S |
| MDL nummer | MFCD00149409 |
| Emballage | Hvid polyflaske, blå manipulationssikker låg |
| Synonym | 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate |
| InChI nøgle | SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |