Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. p-29855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10517241
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327761000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifications
Absorbans (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Orange-gul til hvid
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystals, Flakes or Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk