Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10517241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517241 100 g Plastflaske 100g
10781804 500 g Plastflaske 500g
10297403 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517241 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327761000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1121.65 DKK / 100g
    Spare 198.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans (0,1 M i H2O) 1 cm kuvette, (0,1 M i H2O) 1 cm kuvette ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,05 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning)
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Orange-gul til hvid
pH 2,5 til 4,0 (1%, H2O, 25 °C)
Fysisk form Krystaller, flager eller pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk