Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10297403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297403 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10517241 100 g Plastflaske 100g
10781804 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10297403 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327760025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Orange-gul til hvid
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystals, Flakes or Powder
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk