Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 98%
Artikelnummer. p-3345427
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 11413137
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16104.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.248
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES monohydrate
Smeltepunkt ∼308°C (decomposition)
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.26 (195.24 Anhydrous)
Procent renhed 98%