Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 98%
Beskrivelse
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES Monohydrate |
| Smeltepunkt | ∽308 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Beilstein | 141319 |
| Merck Index | 14,5902 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 213,26 (195,24 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |