Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11423137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423137 100 g -
11413137 25 g 25g
11433137 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423137 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16104.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.70 DKK
    622.65 DKK / 100g
    Spare 127.05 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES-monohydrat er en biologisk buffer, der ofte omtales som Goods buffer. Det er nyttigt til cellekulturmedier og proteinbaserede bufferformuleringer for at opretholde et stabilt miljø i opløsning. Det bruges også i rensningsbioprocesser af antistoffer, peptider, proteiner, blodkomponenter og vækstfaktorer. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES Monohydrate
Smeltepunkt ∽308 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 213,26 (195,24 Vandfri)
Procent renhed 98%