Få mere at vide
MES monohydrat, ≥98,5 % (tør basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15875318 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15875318 1 kg Plastflaske 1kg
15835178 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15875318 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18886.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4166.70 DKK
    3484.65 DKK / 1kg
    Spare 682.05 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES Monohydrate
Smeltepunkt ∼308 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Mængde 1 kg
Beilstein 141319
Formel vægt 213.25
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ultrapure
Fysisk form Krystallinsk pulver