Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES Monohydrate |
| Smeltepunkt | ∼308 °C (dekomponering) |
| Assay Procent Noter | Tør basis |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 141319 |
| Formel vægt | 213.25 |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Grad | Ultrapure |
| Vis mere |