Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+% til biokemi
Artikelnummer. p-156190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10206230
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172590250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-59-1
Molekylær formel C6H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC navn 2-(morpholin-4-yl)ethan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Kemisk navn eller materiale MES hydrate
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Navn note 0.99
Smeltepunkt 243.0°C
Farve Hvid
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Fysisk form Needle-like Crystals or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Merck Index 14, 5902
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 195.23
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk