Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 10206230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10206230 25 g Plastflaske 25g
10052190 100 g Plastflaske 100g
10266130 500 g Plastflaske 500g
10721414 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10206230 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.68 DKK
    553.65 DKK / 25g
    Spare 62.03 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-59-1
Molekylær formel C6H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
IUPAC navn 2-(morpholin-4-yl)ethan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans (0,1 M i H2O) 1 cm kuvette, (0,1 M i H2O) 1 cm kuvette ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,05 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale MES hydrate
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning) (1 cm kuvette)
Navn note 0.99
Smeltepunkt 243,0 °C
Farve Hvid
pH 2,5 til 4,0 (1%, H2O, 25 °C)
Fysisk form Needle-like Crystals or Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 9,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Merck Index 14, 5902
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 195.23
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk