Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES-hydrat, 99+%
Descrizione
MES-hydrat er en zwitterionisk N-substitueret aminosulfonsyre, kendt som Goods buffer, der anvendes til mange biologiske anvendelser. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MES-hydrat er en zwitterionisk N-substitueret aminosulfonsyre, kendt som Good's buffer, der anvendes til mange biologiske anvendelser. Det er et nyttigt opløsningsmiddel til meget små proteiner på bis-tris-geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | MES hydrate |
| Smeltepunkt | ∽308 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 141319 |
| Merck Index | 14,5902 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 195,24 (Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.