Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MES, free acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777626
Skift visning
250g
Artikelnummer.
18777626 250g
1 options
Artikelnummer. 18777626 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5887/250G
Commonly used buffer
MES, free acid is a commonly used as a buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
CAS 4432-31-9
Analyseprocentområde >99%
Mængde 250 g
Molekylær formel C6H13NO4S
Formel vægt Observed MW: 195.24