Få mere at vide
MES (fine hvide krystaller), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10419123
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10419123 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10419123 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP300100
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Almindelig anvendt buffermiddel
Denne biologiske buffer har et anvendeligt pH-område på 5,5 til 6,7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES
CAS 145224-94-8
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
pH 3,5 til 4,1
Fysisk form Pulver eller fast form
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Analyseprocentområde ≥98 %
Identifikation Beståelsesprøve
Molekylær formel C6H15NO5S
Lineær formel OCH2CH2NCH2CH2(CH2CH2SO3H)
MDL nummer MFCD00149409
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 5972
Damptryk Ubetydeligt
Synonym 2-(4-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 213.25
PubChem CID 16218417
Formel vægt 213.2
Procent renhed ≥98%