Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES-pufret saltvand (5X), pH 6,5
Artikelnummer. 15414459
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15414459 250 mL
15424459 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61979.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES-buffered saline
Koncentration 5X
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL