Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ %,< 1% vand
Artikelnummer. p-3776626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10254904
Brand: Thermo Scientific Chemicals 274140500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4432-31-9
Molekylær formel C6H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 195.233
MDL nummer MFCD00006181
InChI nøgle SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 5972
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/100mL.
Formel vægt 195.24
Procent renhed ≥99%