Få mere at vide
MES, 1,0 M bufferopløsning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
MES, bruges ofte som en løbende buffer til opløsning af meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
MES, bruges ofte som en løbende buffer til opløsning af meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES buffer soln. |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar. |