Få mere at vide
MES, 1,0 M bufferopløsning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
MES, bruges ofte som en løbende buffer til opløsning af meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,5 M ved 20 °C).
Bemærkninger
Opløsninger er stabile ved 2-8 °C i måneder. Steriliser ved filtrering gennem 0,2 mm filtre. Autoklavering anbefales ikke for nogen sulfonsyrebuffer. Hvis buffere skal være nukleasefri, behandles vandet først, og tilsæt derefter bufferen efter autoklavering. Når MES-opløsninger autoklaveres, bliver de gule (selvom pH ikke ændres målbart). Identiteten af det gule nedbrydningsprodukt er ukendt.
MES, bruges ofte som en løbende buffer til opløsning af meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,5 M ved 20 °C).
Bemærkninger
Opløsninger er stabile ved 2-8 °C i måneder. Steriliser ved filtrering gennem 0,2 mm filtre. Autoklavering anbefales ikke for nogen sulfonsyrebuffer. Hvis buffere skal være nukleasefri, behandles vandet først, og tilsæt derefter bufferen efter autoklavering. Når MES-opløsninger autoklaveres, bliver de gule (selvom pH ikke ændres målbart). Identiteten af det gule nedbrydningsprodukt er ukendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,5 M ved 20 °C). |