Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,5
Beskrivelse
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES buffer soln. |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |