Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,0
Artikelnummer. 15443479
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443479 250 mL -
15453479 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443479 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60763.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1217.93 DKK
    1020.65 DKK / 250ml
    Spare 197.28 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 6.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Blandet med vand.