Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 1,0 M bufferopløsning, pH 5,0
Artikelnummer. p-7042280
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15484439
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61960.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES bruges som buffer i biologi og biokemi. Det bruges til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler. Det bruges hovedsageligt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Bufferopløsninger bruges som et middel til at holde pH på en næsten konstant værdi i en lang række kemiske anvendelser.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.248
MDL nummer MFCD00283848
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 5.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water.