Få mere at vide
MES, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 9.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |