Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5
Beskrivelse
MES bruges som en løbebuffer til opløsning af meget små proteiner (eks.: 13 kDa) på bis-tris-geler. Anvendes også i kationbytterkromatografi og som biologisk buffer i plantecellekulturer. Anvendes i forskellige proteinkarakteriseringsassays. MES er også nyttig som en ikke-koordinerende buffer i kemi, der involverer metalioner, da mange almindelige buffere (f.eks. fosfat og acetat) let danner koordinationskomplekser. MES binder kun svagt Ca, Mg, Mn, og det har ubetydelig binding med Cu(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MES bruges som en løbebuffer til opløsning af meget små proteiner (eks.: 13 kDa) på bis-tris-geler. Anvendes også i kationbytterkromatografi og som biologisk buffer i plantecellekulturer. Anvendes i forskellige proteinkarakteriseringsassays. MES er også nyttig som en ikke-koordinerende buffer i kemi, der involverer metalioner, da mange almindelige buffere (f.eks. fosfat og acetat) let danner koordinationskomplekser. MES binder kun svagt Ca, Mg, Mn, og det har ubetydelig binding med Cu(II).
Opløselighed
Opløseligt i vand (∼ 1,3 M).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MES buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (∽1,3 M). |