Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,0
Artikelnummer. 15474529
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474529 100 mL 100ml
15484529 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62081.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.49 DKK
    598.65 DKK / 100ml
    Spare 113.84 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES, bruges ofte som en løbebuffer til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES, bruges ofte som en løbende buffer til opløsning af meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer. Det er også blevet brugt i forskellige proteinkarakteriseringsassays. Denne sterile opløsning er velegnet til cellekultur og molekylærbiologi. Det bruges også som et buffermiddel i biologi og biokemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,5 M ved 20 °C).
Bemærkninger
Opløsninger er stabile ved 2-8 °C i måneder. Steriliser ved filtrering gennem 0,2 mm filtre. Autoklavering anbefales ikke for nogen sulfonsyrebuffer. Hvis buffere skal være nukleasefri, behandles vandet først, og tilsæt derefter bufferen efter autoklavering. Når MES-opløsninger autoklaveres, bliver de gule (selvom pH ikke ændres målbart). Identiteten af det gule nedbrydningsprodukt er ukendt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 5.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,5 M ved 20 °C).