Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,0
Artikelnummer. 15423619
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423619 250 mL 250ml
15433619 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60930.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.70 DKK
    527.65 DKK / 250ml
    Spare 120.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES bruges som en løbebuffer til opløsning af meget små proteiner (eks.: 13 kDa) på bis-tris-geler. Anvendes også i kationbytterkromatografi og som biologisk buffer i plantecellekulturer. Anvendes i forskellige proteinkarakteriseringsassays. MES er også nyttig som en ikke-koordinerende buffer i kemi, der involverer metalioner, da mange almindelige buffere (f.eks. fosfat og acetat) let danner koordinationskomplekser. MES binder kun svagt Ca, Mg, Mn, og det har ubetydelig binding med Cu(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MES bruges som en løbebuffer til opløsning af meget små proteiner (eks.: 13 kDa) på bis-tris-geler. Anvendes også i kationbytterkromatografi og som biologisk buffer i plantecellekulturer. Anvendes i forskellige proteinkarakteriseringsassays. MES er også nyttig som en ikke-koordinerende buffer i kemi, der involverer metalioner, da mange almindelige buffere (f.eks. fosfat og acetat) let danner koordinationskomplekser. MES binder kun svagt Ca, Mg, Mn, og det har ubetydelig binding med Cu(II).
Opløselighed
Opløseligt i vand (∼ 1,3 M).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 6.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (∽1,3 M).