Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MES, 0,2 M bufferopløsning, pH 5,5
Artikelnummer. 15465529
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15465529 500 mL
15455529 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63257.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.20 DKK
    731.65 DKK / 500ml
    Spare 145.55 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213,248 g/mol
MES bruges som en løbebuffer til at opløse meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser MES bruges som en løbebuffer til at opløse
meget små proteiner på bis-tris geler, også brugt som en biologisk buffer i plantecellekulturer.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145224-94-8
Molekylær formel C6H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 213.25
MDL nummer MFCD00149409
InChI nøgle MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethansulfonsyre;hydrat
SMIL O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 5.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar.