Få mere at vide
Emma Safety Footwear Merula sikkerhedssko
Artikelnummer. 13482089
Skift visning
Størrelse:
42
44
49
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
13482089 42 -
13412089 44 -
15998281 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13482089 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM18154842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.50 DKK
    1088.14 DKK / 1 par
    Spare 497.36 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ideel støvle til at arbejde udendørs i byggeri, landbrug og enhver beskæftigelse, der kræver godt beskyttet, vandafvisende fodtøj. En elastisk dobbeltdensitets polyurethan-sål holder fødderne sikre og stabile, mens de forbliver tørre og godt beskyttede, selv i voldsom regn.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Fåreskindsfor for varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Farve Brun
Design Merula
Liner materiale Pels
Materiale Læder
Størrelse 42
Tå materiale Stål