Få mere at vide
Mertansin, TRC
Artikelnummer. 30011973
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011973 10 mg
30005207 50 mg
30009877 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25780010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139504-50-0
Molekylær formel C35H48ClN3O10S
Molekylvægt (g/mol) 738.29
Synonym N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine, DM 1, Maytansinoid DM 1, N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine
SMIL O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mertansine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21+,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1
Formel vægt 737.2749
Procent renhed >95%