Få mere at vide
R&D Systems™ MERS-CoV 3CL Protease (YP_009047217.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18784097
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18784097 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18784097 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Gene SARS-CoV-2 3 CL Protease
Adgangsnummer YP_009047217.1
Gen-id (Entrez) 43740578
Gene Alias 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter MERS-CoV
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg