Få mere at vide
Merphos, TRC
Artikelnummer. 30134046
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134046 50 mg
30005753 25 mg
30006252 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25770050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-50-5
Molekylær formel C12 H27 P S3
Molekylvægt (g/mol) 298.51
Synonym Butyl phosphorotrithioite (6CI), Butyl phosphorotrithioite ((BuS)3P), Folex, Merphos, NSC 27720, Tributyl phosphorotrithioite, Tributyl trithiophosphite, Tris(butylthio)phosphine
IUPAC navn tris(butylsulfanyl)phosphane
SMIL CCCCSP(SCCCC)SCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Merphos
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vægt 298.1012